Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dibromphenol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

406510050
ACRO406510050EA 21.1 EUR InStock
ACRO406510050
2,4-Dibromphenol 99%
2,4-Dibromphenol


Formel: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 36…39 °C
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00002149
CAS-Nummer: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge