Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pentasodium Diethylentriaminepentaacetat 40% in wässriger Lösung tech.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 74.4 EUR InStock
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium Diethylentriaminepentaacetat 40% in wässriger Lösung tech.
Pentasodium Diethylentriaminepentaacetat
Appearance: Clear solution


Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Siedepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1,29 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051016
CAS-Nummer: 140-01-2
UN: 3267
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge