Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oxalessigsäure-diethylester Natriumsalz 95% pract.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

407371000 407375000
ACRO407371000EA 41.2 EUR InStock
ACRO407371000 ACRO407375000
Oxalessigsäure-diethylester Natriumsalz 95% pract.
Diethyl oxalacetate sodium salt
CAS No.: 40876-98-0


Formel: C₈H₁₂O₅
MW: 210.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035571
CAS-Nummer: 40876-98-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge