Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Xylenol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 26.9 EUR InStock
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Xylenol 99%
2,4-Xylenol


Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Melting Pt: 21…23 °C
Dichte: 1.027 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002233
CAS-Nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge