Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Dinitrobenzoylchlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

408710250 408711000 408715000
ACRO408710250EA 38.9 EUR InStock
ACRO408710250 ACRO408711000 ACRO408715000
3,5-Dinitrobenzoylchlorid 99%
3,5-Dinitrobenzoylchlorid


Formel: C₇H₃ClN₂O₅
Siedepunkt: 196 °C (15hPa)
Melting Pt: 67…70 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007248
CAS-Nummer: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03305
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge