Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dodecyltrimethylammoniumbromid 99%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

409311000 409310250 409315000
ACRO409311000EA 407 EUR InStock
ACRO409311000 ACRO409310250 ACRO409315000
Dodecyltrimethylammoniumbromid 99%, rein
Dodecyltrimethylammonium bromide


Formel: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308.35 g/mol
Melting Pt: 246 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011767
CAS-Nummer: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge