Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 98% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

409922500 409920010 409920051
ACRO409922500EA 79.7 EUR InStock
ACRO409922500 ACRO409920010 ACRO409920051
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 98% stabilisiert
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat)


Formel: C₁₀H₁₄O₄
Siedepunkt: 98…100 °C (5 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008590
CAS-Nummer: 97-90-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge