Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Ethylhexanal 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

410090010 410092500
ACRO410090010EA 203 EUR InStock
ACRO410090010 ACRO410092500
2-Ethylhexanal 96%
2-Ethylhexanal


Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –90 °C
Dichte: 0,8195 g/cm³
Flash-Pt: 50 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006987
CAS-Nummer: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1191
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20/20°C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge