Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Heptandion 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

411260050 411260250
ACRO411260050EA 52.4 EUR InStock
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-Heptandion 99%
3,5-Heptandion


Formel: C₇H₁₂O₂
Siedepunkt: 172…173 °C (711 mmHg)
Dichte: 0,945 g/cm³
Flash-Pt: 57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015186
CAS-Nummer: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge