Indocyaningrün, rein Laserqualität
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
412541000 412545000 412540020
ACRO412541000EA 100 EUR InStock
ACRO412541000 ACRO412545000 ACRO412540020
Indocyaningrün, rein Laserqualität
Indocyanine green
Formel: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
Melting Pt: 235 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013078
CAS-Nummer: 3599-32-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 784 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient ≥230000 l/(mol.cm)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge