Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lecithin (aus Sojabohne), körnig

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


413100010 413102500
ACRO413100010EA 243 EUR InStock
ACRO413100010 ACRO413102500
Lecithin (aus Sojabohne), körnig
Lecithin


MDL Number: MFCD00147406
CAS-Nummer: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 12,05452
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to tan Granules
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97 % (Phospholipids) as Acetone insolubles
Water ≤1.1 % (K.F.)
Insoluble matter ≤0.02 % (in hexane)
Acid value ≤35 mg KOH/g
Peroxide value ≤4 meq O2/kg
UV at 280 nm A: ≤0.1
Residue after ign. (sulfated) ≤0.3 %
Specific optical rotation (after 24 h)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge