Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(-)-Leucinol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

413120010 413120050
ACRO413120010EA 37.8 EUR InStock
ACRO413120010 ACRO413120050
D(-)-Leucinol 97%
D(-)-Leucinol


Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.907 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004734
CAS-Nummer: 53448-09-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge