Petroleumbenzin, 35…60 °C, extra_pure
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
413140010
ACRO413140010EA 24.5 EUR InStock
ACRO413140010
Petroleumbenzin, 35…60 °C, extra_pure
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 35…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.7
Flash-Pt: –30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
Boiling point 35 to 60°C
Density (15°C) 0.649 to 0.659 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
n-Hexane ≤3 %
Benzene ≤55 ppm
Aromatics ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge