Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schweres Magnesiumkarbonat schwer, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


413405000 413400025 413400100
ACRO413405000EA 43 EUR InStock
ACRO413405000 ACRO413400025 ACRO413400100
Schweres Magnesiumkarbonat schwer, reinst
Schweres Magnesiumkarbonat


Formel: CH₂Mg₂O₅
Dichte: 3,03 g/cm³ (16 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011107
CAS-Nummer: 39409-82-0
EINECS: 208-915-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric 40 to 45 % (MgO)
Loss on calcination 55 % to 60 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge