Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dinatriummalonathydrat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


413500250 413501000 413505000
ACRO413500250EA 30.5 EUR InStock
ACRO413500250 ACRO413501000 ACRO413505000
Dinatriummalonathydrat 99%
Dinatriummalonat Monohydrat


Formel: C₃H₂Na₂O₄·xH₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149114
CAS-Nummer: 132499-82-2
EINECS: 205-514-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 13 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge