Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Menthofuran 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

413560100 413560500
ACRO413560100EA 52.4 EUR InStock
ACRO413560100 ACRO413560500
Menthofuran 95%
Menthofuran
CAS No.: 494-90-6


Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 87 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041851
CAS-Nummer: 494-90-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge