Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-(R)-(+)-lactat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

414490050 414490250
ACRO414490050EA 97.8 EUR InStock
ACRO414490050 ACRO414490250
Methyl-(R)-(+)-lactat 98%
Methyl-(R)-(+)-lactat


Formel: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Siedepunkt: 144
Dichte: 1.09 g/cm³
Flash-Pt: 49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004517
CAS-Nummer: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Optical rotation +6.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (neat)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge