Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylpalmitat 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


414681000 414685000
ACRO414681000EA 24.6 EUR InStock
ACRO414681000 ACRO414685000
Methylpalmitat 95%
Methylpalmitat


Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Siedepunkt: 417
Melting Pt: 28 °C
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00008994
CAS-Nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge