Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Potassium methyl sulphate 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

414891000 414890100
ACRO414891000EA 289 EUR InStock
ACRO414891000 ACRO414890100
Potassium methyl sulphate 99%
Potassium methyl sulphate
Appearance: White Crystalline powder or flakes


Formel: CH₃KO₄S
Melting Pt: 212…217 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040472
CAS-Nummer: 562-54-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge