Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

415000050 415000250
ACRO415000050EA 34.3 EUR InStock
ACRO415000050 ACRO415000250
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat 98%
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat


Formel: C₄H₅N₃O₂
Melting Pt: 190…191 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135989
CAS-Nummer: 4928-88-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge