Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylviolett 2B, rein, zertifiziert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

415070250 415071000 415075000
ACRO415070250EA 27.8 EUR InStock
ACRO415070250 ACRO415071000 ACRO415075000
Methylviolett 2B, rein, zertifiziert
Methylviolett 2B


Formel: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393.96 g/mol
Melting Pt: 137
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012568
CAS-Nummer: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥75 %
UV Lambda max 582 to 588 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge