1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
415400250 415401000 415400100
ACRO415400250EA 190 EUR InStock
ACRO415400250 ACRO415401000 ACRO415400100
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz 98%
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₀H₅NaO₅S
Melting Pt: 289 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001700
CAS-Nummer: 521-24-4
EINECS: 208-308-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge