Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nilrot 99%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


415711000 415710010
ACRO415711000EA 134 EUR InStock
ACRO415711000 ACRO415710010
Nilrot 99%, rein
Nilrot
CAS No.: 7385-67-3


Formel: C₂₀H₁₈N₂O₂
MW: 318.38 g/mol
Melting Pt: 203…205 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011639
CAS-Nummer: 7385-67-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV spectrophotometry ≥98.5 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge