Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4'-Nitroacetanilid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

415750250 415751000
ACRO415750250EA 71.1 EUR InStock
ACRO415750250 ACRO415751000
4'-Nitroacetanilid 99%
4'-Nitroacetanilid


Formel: C₈H₈N₂O₃
Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 213…216 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007303
CAS-Nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to green-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 216 °C
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge