Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

415840250 415841000
ACRO415840250EA 72.8 EUR InStock
ACRO415840250 ACRO415841000
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
3-Nitrobenzolsulfonylchlorid


Formel: C₆H₄ClNO₄S
Melting Pt: 60…65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007435
CAS-Nummer: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 64 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20 °C, 589 nm) (C=1, methanol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge