Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Dihydroxytoluol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 53.4 EUR InStock
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Dihydroxytoluol 98%
3,5-Dihydroxytoluol


Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 105…110 °C
Dichte: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 159 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge