Sodium palmitate 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
416700250 416700050 416701000
ACRO416700250EA 321 EUR InStock
ACRO416700250 ACRO416700050 ACRO416701000
Sodium palmitate 98%
Sodium palmitate
CAS No.: 408-35-5
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002749
CAS-Nummer: 408-35-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (110°C, 4 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge