1,10-Phenanthrolin Monohydrat ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
417120010 417120050 417120250 417121000
ACRO417120010EA 27 EUR InStock
ACRO417120010 ACRO417120050 ACRO417120250 ACRO417121000
1,10-Phenanthrolin Monohydrat ACS
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Melting Pt: 97…101 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149973
CAS-Nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or needles (May discolor to cream on storage)
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Fe determination) Passes test
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge