Pinakol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 127 EUR InStock
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinakol 99%
Pinakol
Formel: C₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 174 °C
Melting Pt: 40…43 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004462
CAS-Nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge