Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pivaloylacetonitrile 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

418020250 418025000 418021000
ACRO418020250EA 33.9 EUR InStock
ACRO418020250 ACRO418025000 ACRO418021000
Pivaloylacetonitrile 97%
Pivaloylacetonitrile
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals


Formel: C₇H₁₁NO
Melting Pt: 66…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010208
CAS-Nummer: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 72 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge