Kaliumchlorat 99+% ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
418190050 418195000 418190025
ACRO418190050EA 23.8 EUR InStock
ACRO418190050 ACRO418195000 ACRO418190025
Kaliumchlorat 99+% ACS
Potassium chlorate
Formel: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Siedepunkt: 400
Melting Pt: 356…368 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011361
CAS-Nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Bromate (BrO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..