Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chinolinol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

418810100 418810010
ACRO418810100EA 233 EUR InStock
ACRO418810100 ACRO418810010
2-Chinolinol 98%
2-Chinolinol


Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 197…200 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006743
CAS-Nummer: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown-purple to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge