Resazurin Natriumsalz, rein, zertifiziert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
418900050 418900010 418900250
ACRO418900050EA 93.2 EUR InStock
ACRO418900050 ACRO418900010 ACRO418900250
Resazurin Natriumsalz, rein, zertifiziert
Resazurin Natriumsalz
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005036
CAS-Nummer: 62758-13-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥80 %
BSC Certification Passes
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge