Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Safranin O 85%, rein, zertifiziert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

419210250 419211000
ACRO419210250EA 40.8 EUR InStock
ACRO419210250 ACRO419211000
Safranin O 85%, rein, zertifiziert
Safranin O


Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 530 to 534 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge