Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silberdiethyldithiocarbamat ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

419330100 419330250 419331000
ACRO419330100EA 101 EUR InStock
ACRO419330100 ACRO419330250 ACRO419331000
Silberdiethyldithiocarbamat ACS
Silberdiethyldithiocarbamat


Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Melting Pt: 172…175 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in Pyridine) Passes test
Suitability (absorbance < 0.1) Passes test (for As determination)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge