Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydrogensulfat Monohydrat 97%, Kristalle, reinst Reagens

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

419435000 419430025 419430100
ACRO419435000EA 43 EUR InStock
ACRO419435000 ACRO419430025 ACRO419430100
Natriumhydrogensulfat Monohydrat 97%, Kristalle, reinst Reagens
Natriumhydrogensulfat Monohydrat


Formel: NaHSO₄·H₂O
MW: 138.08 g/mol
Melting Pt: 58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
Merck Index: 13,08658
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge