Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-Saccharoseoctaacetat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


419790010 419792500 419790051
ACRO419790010EA 123 EUR InStock
ACRO419790010 ACRO419792500 ACRO419790051
D(+)-Saccharoseoctaacetat 98%
D(+)-Saccharoseoctaacetat


Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Siedepunkt: 250 °C (1 mmHg)
Melting Pt: >78 °C
Dichte: 1,28 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥78 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge