Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 99% für die HPLC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
420160050 420160250 420161000
ACRO420160050EA 234 EUR InStock
ACRO420160050 ACRO420160250 ACRO420161000
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 99% für die HPLC
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
Formel: C₁₆H₃₈NO₄P
Melting Pt: 148…151 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064526
CAS-Nummer: 5574-97-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge