Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 0.5 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die HPLC

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


420170250 420175000 420171000
ACRO420170250EA 51.1 EUR InStock
ACRO420170250 ACRO420175000 ACRO420171000
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 0.5 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die HPLC
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat


Formel: C₁₆H₃₈NO₄P
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064526
CAS-Nummer: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
UV at 300 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 0.48 to 0.52 M

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge