Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thallium(I)acetat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

420770250 420771000 420775000
ACRO420770250EA 143 EUR InStock
ACRO420770250 ACRO420771000 ACRO420775000
Thallium(I)acetat 99%
Thallium(I)acetat


Formel: C₂H₃O₂Tl
Siedepunkt: 1457 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 128…130 °C
Dichte: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013045
CAS-Nummer: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge