3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
421131000 421135000 421130025 421130250
ACRO421131000EA 145 EUR InStock
ACRO421131000 ACRO421135000 ACRO421130025 ACRO421130250
3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid 99%
3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid
Formel: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00012960
CAS-Nummer: 612-82-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge