Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylamin-N-oxid Dihydrat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

421890250 421891000 421895000
ACRO421890250EA 49 EUR InStock
ACRO421890250 ACRO421891000 ACRO421895000
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat 98%
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat


Formel: C₃H₉NO·2H₂O
MW: 111.14 g/mol (75.11 anhy)
Melting Pt: 94…98 °C
Flash-Pt: 95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149077
CAS-Nummer: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge