Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiyl-bis(2-methylpropanoat) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


422000010 422000050
ACRO422000010EA 65 EUR InStock
ACRO422000010 ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiyl-bis(2-methylpropanoat) 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid


Formel: C₁₆H₃₀O₄
Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0,94 g/cm³
Flash-Pt: 128 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059267
CAS-Nummer: 6846-50-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge