Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

422500050 422500250
ACRO422500050EA 86.8 EUR InStock
ACRO422500050 ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilisiert
4-Vinylbenzyl acetate


Formel: C₁₁H₁₂O₂
Siedepunkt: 125 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,53 g/cm³
Flash-Pt: >93 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00078265
CAS-Nummer: 1592-12-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge