Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol 90% tech.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

422521000 422520250 422525000
ACRO422521000EA 131 EUR InStock
ACRO422521000 ACRO422520250 ACRO422525000
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol 90% tech.
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol
Appearance: Clear yellow Liquid


Formel: C₉H₉Cl
MW: 152.62 g/mol
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 105 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051362
CAS-Nummer: 1592-20-7
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge