Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

422560250 422561000
ACRO422560250EA 55.1 EUR InStock
ACRO422560250 ACRO422561000
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride
CAS No.: 26616-35-3


Formel: C₁₂H₁₈ClN
Melting Pt: 240 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00080690
CAS-Nummer: 26616-35-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge