Acridinorange (Chloridsalz), Hyrdrat ∼80% (Farbstoffgehalt), rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
423340010
ACRO423340010EA 103 EUR InStock
ACRO423340010
Acridinorange (Chloridsalz), Hyrdrat ∼80% (Farbstoffgehalt), rein
Acridinorange (Chloridsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·H₂O
Melting Pt: 284…287 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150070
CAS-Nummer: 1704465-79-1
EINECS: 200-614-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥75 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge