Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99+% ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

423365000 423360025 423361000
ACRO423365000EA 65.6 EUR InStock
ACRO423365000 ACRO423360025 ACRO423361000
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99+% ACS
di-Ammoniumoxalat Monohydrat


Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70 °C
Dichte: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with KMnO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge