4'-Methoxy-2-chloracetophenon 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
425260010
ACRO425260010EA 32.1 EUR InStock
ACRO425260010
4'-Methoxy-2-chloracetophenon 97%
4'-Methoxy-2-chloracetophenon
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184.6196 g/mol
Melting Pt: 98…100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216508
CAS-Nummer: 2196-99-8
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge