Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylpicolinoylacetat 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


425470025 425470100
ACRO425470025EA 87.5 EUR InStock
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethylpicolinoylacetat 95%
Ethylpicolinoylacetat


Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Siedepunkt: 100…104 °C (,3 mmHg)
Dichte: 1,164 g/cm³
Flash-Pt: >200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094022
CAS-Nummer: 26510-52-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge